Learn More
Cole-Parmer™ Destilador de agua de vidrio Stuart™ Distinction
Description
Garantice la máxima pureza del agua destilada a un precio económico. Los destiladores de agua de vidrio Stuart™ Distinction incluyen una construcción completa de vidrio con calefactores revestidos de sílice.
- Dos termostatos de seguridad independientes
- Desconexión completa del depósito de seguridad
- Equipado con un dispositivo de control que apaga el calentador cuando el depósito está lleno
- El exclusivo diseño del condensador garantiza que las gotas de agua destilada permanezcan en contacto con la bobina de refrigeración durante el mayor tiempo posible para producir agua destilada fría y precalentar las calderas para aumentar la eficacia
- Roscas incorporadas a todas las conexiones, de modo que las mangueras puedan ajustarse y retirarse con facilidad y seguridad y sin riesgo de rotura
- El embudo de adición de ácidos integrado y la llave de paso de drenaje posibilitan una descalcificación sencilla y sin retirar el material de vidrio
- Soporte pretaladrado para facilitar el montaje en pared
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Destilador agua Distinction |
| Intervalo del caudal de salida | 4 L |
| Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50/60 Hz, 3 kW |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | De vidrio |
| Fase | 1 |
| Tensión | 240 V |
| Inlet Water Temperature (Metric) | 25°C a 35°C |
| Modelo | D4000 |
| Fondo (imperial) | 21,3 in |
| Show More |