Learn More
Rogo Sampaic™ Cubeta de tinción Hellendahl de vidrio
Código de producto. 11702654
Change view
Click to view available options
Número de portaobjetos:
5
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Número de portaobjetos unitSize
11702654 5 1 PCS
1 options
Código de producto. 11702654 Proveedor Rogo Sampaic™ N.º de proveedor BPL005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Admite 10 portaobjetos de microscopio de 76 x 26mm. Aprox. Las cubetas de tinción modelo Coplin de vidrio Rogo Sampaic™ están fabricadas con vidrio de cal sodada.
  • Vidrio transparente
  • Forma de pared alta
  • Con tapón de rosca
Especificaciones
Material Vidrio
Tipo Tarro de tinción Coplin
Número de portaobjetos 5
Dimensiones (L x An) 45 x 45 mm
Longitud (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Fondo (métrico) 105 mm