Learn More
Hanna Instruments™ Electrodos combinados de pH de vidrio
Código de producto. 10360101
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10360101 120 mm 1 PCS
11577739 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360101 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI1131B
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Electrodo de detección fabricado con un anillo de plata y un diseño ideal para su uso en valoraciones argentométricas.
  • Tiene una estructura de vidrio, rellenable, electrodo de pH con unión doble con un conector BNC 
  • Presenta una unión cerámica simple en la celda de referencia externa y la parte esférica de detección de pH está hecha con vidrio de alta temperatura
  • Ideal para muestras de laboratorio, cerveza y otras muestras líquidas, así como para uso general
  • Utiliza vidrio de alta temperatura (HT), bombina esférica, estructura de vidrio, cerámica frita simple, unión doble y es recargable con 3,5 M de KCl
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Electrodo combinado de pH
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de cerveza y de laboratorio
Incluye Cable coaxial de 1 m, conector BNC
Longitud (métrico) 120 mm
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 20 °C a 40 °C