Learn More
Witeg™ Botellas de reactivo de vidrio ámbar de boca ancha
Código de producto. 15274638
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Código de producto. Capacidad (métrico)
15274638 1000 mL
1 options
Código de producto. 15274638 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 5 895 001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.66€
    93.85€ / paquete de 12
    Ahorro 27.81€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las botellas de reactivo de vidrio sodado tienen un cuello ancho para facilitar el llenado y la recuperación de muestras, se suministran con una tapa de rosca de PP negra.
  • Vidrio ámbar
  • Cuello ancho
  • Tapón de rosca PP incluido
Spezifikation
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Ámbar
Material De cristal
Cantidad 12 Pk.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.