Learn More
Fisherbrand™ Fondo de vidrio para desecador
Código de producto. 15504645 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Altura (métrico):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
Para utilizar con (equipo):
Desecador (tipo: 100mm)
Desecador (tipo: 150mm)
Desecador (tipo: 200mm)
Desecador (tipo: 250mm)
Desecador (tipo: 300mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15504645 285 mm 288 mm Desecador (tipo: 300mm) cada uno
15554635 239 mm 238 mm Desecador (tipo: 250mm) cada uno
15554625 143 mm 158 mm Desecador (tipo: 150mm) cada uno
15504635 192 mm 203 mm Desecador (tipo: 200mm) cada uno
15504625 94 mm 113 mm Desecador (tipo: 100mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15504645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    290.97€ / paquete de 1
    Ahorro 61.03€
    17% Descuento
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fondo de vidrio solo para usar con desecador
  • Fondo para desecador
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 285 mm
Tipo de producto Fondo
Descripción D.I.: 160 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (equipo) Desecador (tipo: 300mm)
Altura (métrico) 288 mm