Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH con estructura de vidrio, S7
Código de producto. 11786338 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11786338 160 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11786338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    72.39€ / paquete de 1
    Ahorro 15.11€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medidor de pH con estructura de vidrio estándar de uso general con conector S7. El electrodo de pH con estructura de vidrio Fisherbrand™, el S7 utiliza un electrolito de KCl 4 M + AgCl.
  • Uso general
  • Cuerpo de vidrio
  • Intervalo de pH: De 0 a 14
  • Electrolito: KCl 4 M + AgCl
  • Conector: S7
Especificaciones
Tipos de conector S7
Diámetro (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 160 mm
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C