Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces aforados
- Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón de polipropileno y graduación azul
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón de polipropileno y graduación azul
Código de producto. 11738071
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 mL
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado cónico estándar NS 7/16
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tolerancia:
± 0,1 mL
± 0,25 ml
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
0,025 mL
Unit Size:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
20 product options available for selection
| Product Code. | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Tolerancia | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11738071 | 50 ml | 12/21 NS esmerilada estándar | ±0,06 ml | 2 PCS |
| 10218211 | 10 l | Esmerilado estándar NS 45/40 | ±2 ml | cada uno |
| 10689451 | 1000 ml | 24/29 NS esmerilada estándar | ±0,6 ml | 1 PCS |
| 10522891 | 1000 ml | 24/29 NS esmerilada estándar | ±0,4 ml | 1 PCS |
| 11780964 | 100 mL | 12/21 NS esmerilada estándar | ± 0,1 mL | 2 PCS |
| 11760964 | 10 ml | 10/19 NS esmerilada estándar | ±0,04 ml | paquete de 2 |
| 11708071 | 10 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 | ±0,025 ml | paquete de 2 |
| 10561161 | 2000 ml | Esmerilado estándar NS 29/32 | ±0,6 ml | 1 PCS |
| 11782142 | 200 mL | 14/23 NS esmerilada estándar | ±0,15 ml | 2 PCS |
| 11718071 | 20 ml | 10/19 NS esmerilada estándar | ±0,04 ml | 2 PCS |
| 11792142 | 250 ml | 14/23 NS esmerilada estándar | ±0,15 ml | 2 PCS |
| 11816993 | 25 ml | 12/21 NS esmerilada estándar | ±0,06 ml | 2 PCS |
| 11728071 | 25 ml | 10/19 NS esmerilada estándar | ±0,04 ml | 2 PCS |
| 10244712 | 20 ml | 12/21 NS esmerilada estándar | ±0,04 ml | paquete de 2 |
| 11702152 | 500 ml | Esmerilado estándar NS 19/26 | ± 0,25 ml | 2 PCS |
| 10646111 | 5 l | Esmerilado estándar NS 34/35 | ±1,2 ml | cada uno |
| 11770964 | 50 ml | 14/23 NS esmerilada estándar | ±0,08 ml | 2 PCS |
| 11750964 | 5 ml | 10/19 NS esmerilada estándar | ±0,04 ml | paquete de 2 |
| 11772142 | 100 mL | 14/23 NS esmerilada estándar | ± 0,1 mL | 2 PCS |
| 11782412 | 5 ml | Esmerilado cónico estándar NS 7/16 | 0,025 mL | 2 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Product Code.
11738071
Supplier
Hirschmann™
Supplier No.
2820175
Description
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Límite de error | ±0,06 ml |
| Junta cónica estándar | 12/21 NS esmerilada estándar |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |