Learn More
Merck Accesorios para kits de soporte de filtro de vidrio clásico, 47 mm
Beschreibung
Millipore Accesorio de filtración al vacío de vidrio Producto:
- Estos productos accesorios están diseñados para reemplazar piezas contenidas en Millipore kits de filtración al vacío de vidrio o prever una configuración alternativa.
- Este artículo es un accesorio para el Millipore Kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm.
- Se monta en matraces de filtración estándar de 1 L y 4 L.
- Diámetro: 47 mm
- Área de filtración: 9,6 cm²
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Reutilizable |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de poro | 40 to 60 μm |
| Incluye | Soporte de membrana de frita de vidrio |
| Tipo | Base y tapón de vidrio |
| Diámetro del área superior (métrico) | 47 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Millipore Kit de soporte de filtro de vidrio clásico |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?