Learn More
Hecht Karl™ Bolas de vidrio
Código de producto. 10699421
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
1 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10699421 6 mm 1 KG
10439411 1 mm 1 KG
10359111 2 mm 1 KG
10073681 4 mm 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10699421 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 41401006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio pulido transparente. Las bolas de vidrio Karl Hecht™ pueden usarse como piedras de ebullición, gránulos de mezcla o para columnas de destilación.
 Perlas de vidrio esféricas, sólidas y pulidas para uso general de laboratorio.
Especificaciones
Tipo Bola
Material Vidrio
Diámetro (métrico) 6 mm
Cantidad Paquete de 1 kg