Learn More
Sampling Systems™ Botella de acero inoxidable GL45
Código de producto. 17982022 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17982022 1 L cada uno
17962022 100 mL cada uno
17972022 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982022 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A8861000
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las botellas de acero inoxidable GL45 son ideales para almacenar líquidos y se utilizan en una amplia gama de industrias. La rosca GL45, la tapa y el anillo de sellado de PTFE proporcionan un sellado hermético, protegiendo el contenido de factores externos.
  • Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a la corrosión.
  • Incluye una rosca de botella GL45 ampliamente utilizada
  • Con un tapón de rosca hermético con un anillo de sellado de PTFE.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Color Plata
Material Acero inoxidable (316 L)
Cantidad 1 frasco
Closure Included Sí
Fit for Purpose Certificado de calidad
Altura (métrico) 175 mm
Material del cierre Acero inoxidable (316 L)
Diámetro (métrico) 108 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Botella metálica de almacenamiento