Learn More
Oakton™ Gránulos de vidrio para molino
Código de producto. 13478236
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,5 mm
1 mm
Entre 0,1 y 0,15 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
13478236 Entre 0,1 y 0,15 mm 1 Kg
15237649 1 mm cada uno
12614267 0,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478236 Proveedor Oakton™ N.º de proveedor 3627052
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gránulos de vidrio adecuados para el molino mini-BeadBeater™ Los gránulos de vidrio Cole-Parmer™ para molinos se utilizan para triturar y separar muestras pequeñas de hueso en esporas microbianas.
  • Disponibles en tres tamaños distintos
  • Triture muestras como esporas óseas y microbianas.
  • Maneja eficientemente muestras pequeñas —de 100 μL a 1 μL
  • El método sin espuma y sin aerosol conserva las enzimas, los ácidos nucleicos y los orgánulos.
Especificaciones
Tipo Gránulos
Material Vidrio
Diámetro (métrico) Entre 0,1 y 0,15 mm
Para utilizar con (equipo) Molino de vidrio mini-BeadBeater
Cantidad 1 lb