Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Código de producto. 10166330 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
108mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
14 mm
24mm
24 mm
27mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilindro
Cilindro, Anillo de pivote
Cilíndrico
Cilíndrico, Anillo de pivote
Triangular
Triángulo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Forma Tamaño de la unidad
10166330 108mm 27mm Cilíndrico cada uno
10379640 108mm 24mm Cilíndrico, Anillo de pivote cada uno
10074400 159 mm 24 mm Cilindro, Anillo de pivote cada uno
10410211 57 mm 24 mm Cilindro, Anillo de pivote cada uno
10369640 159 mm 27 mm Cilindro cada uno
10470011 57 mm 27 mm Cilíndrico cada uno
11868932 80 mm 14 mm Triangular paquete de 5
10480971 80 mm 14 mm Triangular cada uno
10688071 110 mm 36 mm Triángulo cada uno
12706108 136 mm 36 mm Triángulo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10166330
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales. Estas barras de agitación magnéticas gigantes revestidas de PTFE pueden esterilizarse en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 27mm
Longitud (métrico) 108mm
Cantidad 1 unidad
Forma Cilíndrico