Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Oxidante, marcadores individuales en rollo
Código de producto. 15674827 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15674827 Poliéster paquete de 250
1 options
Código de producto. 15674827 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 834180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.05€
    56.06€ / paquete de 250
    Ahorro 0.99€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Spécification
Alternate Part Number PIC 1803-21 *21-B7541-RLL-DC
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 21 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 21 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Color Negro sobre Blanco
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.