Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Inflamable, marcadores individuales en un rollo
Código de producto. 15614837 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15614837 Poliéster paquete de 250
1 options
Código de producto. 15614837 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 834186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.10€
    56.06€ / paquete de 250
    Ahorro 24.04€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1802-21 *21-B7541-RLL-DC
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 21 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 21 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Color Negro sobre Blanco