Learn More
Brady™ Símbolo GHS - Corrosivo, marcadores individuales en rollo
Código de producto. 15684827
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
21 x 21 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15684827 21 x 21 mm paquete de 250
1 options
Código de producto. 15684827 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 834181
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquetas preimpresas para identificar los envases de productos químicos.
  • Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
  • Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Alternate Part Number PIC 1808-21 *21-B7541-RLL-DC
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 21 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 21 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Diamante
Dimensiones (L x An) 21 x 21 mm
Color Negro sobre Blanco