Descripción
- Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más exigentes.
- Muy resistente al mal tiempo, a la abrasión y a los productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 1809-21 *21-B7541-RLL-DC |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 250/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Altura (métrico) | 21 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 21 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Forma | Diamante |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?