Learn More
AHLSTROM GenReleaz™
Descripción
Estas tarjetas facilitan la elución rápida de los ácidos nucleicos y preparan el ADN para los análisis posteriores en menos de 30 minutos. con un protocolo de elución simple.
Las áreas clave de uso incluyen:
- Conservación ambiental a largo plazo del ADN
- Elución de ADN rápida y sencilla para una alta recuperación
- Actividad antimicrobiana
- Sin ADN humano amplificable
- Libre de ADNasas y ARNasas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Formato | Tarjeta |
| Isolation Technology | Tecnología de papel de filtro especializado impregnado |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (aplicación) | Amplificación directa de STR |
| N.º de muestras | 1 |
| Tipo de producto | Tarjeta de recogida y transporte de muestras |
| Certificaciones/conformidad | ISO 18 385 |