Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para espectrofotómetro visible GENESYS™ 30
Código de producto. 15530602 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Compartimento de muestras de repuesto
Lámpara halógena de tungsteno
Papel de impresora autoadhesivo
Papel para impresora estándar
Tapa antipolvo
Tamaño de la unidad:
10 rollos
cada uno
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15530602 Lámpara halógena de tungsteno cada uno
15681465 Papel de impresora autoadhesivo 10 rollos
15551182 Papel para impresora estándar paquete de 10
15500602 Tapa antipolvo cada uno
15510602 Compartimento de muestras de repuesto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15530602 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840278700
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga todas las herramientas que necesita para facilitar el proceso analítico con los accesorios para el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Obtenga todas las herramientas que necesita para facilitar el proceso analítico con los accesorios para el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30.
Lámpara de repuesto prealineada y premontada
La puede reemplazar el cliente: se coloca mediante deslizamiento
Orificio de acceso para sustitución.  No es necesario retirar la cubierta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lámpara halógena de tungsteno
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro GENESYS 30 Visible
Incluye 1 conjunto de lámpara prealineado