Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro visible GENESYS™ 30
Código de producto. 15531182 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15531182 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 15531182 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840277300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4405.00€
    3525.00€ / paquete de 1
    Ahorro 880.00€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice análisis complejos y básicos con el espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30, una solución intuitiva y de confianza para la enseñanza o el laboratorio.
Obtenga gran precisión y funcionalidad en un sencillo a la par que sofisticado espectrofotómetro visible. El espectrofotómetro visible Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 realiza tanto análisis básicos como complejos para uso educativo o industrial. Su diseño intuitivo permite a los estudiantes y los profesores concentrarse en los conceptos y datos científicos en lugar de tener que aprender a usar el instrumento. En el laboratorio, los técnicos de todos los niveles que trabajan en aplicaciones de aseguramiento y control de calidad habituales pueden obtener con facilidad resultados creíbles para confirmar la calidad o para informar sobre los siguientes pasos. Los resultados se pueden notificar con rapidez en formato digital o impreso.
El espectrofotómetro visible GENESYS 30 ofrece un diseño intuitivo, pantalla en color de alta definición, mediciones rápidas y precisas, y un práctico modo de notificación de los datos.  Es el instrumento idóneo para cualquier usuario, ya sea un estudiante novato o un experimentado técnico de laboratorio.
Características del producto:
  • Nuevo diseño totalmente industrial que mejora su manejo
  • Pantalla en color de alta definición y 5 pulgadas con teclado con pulsadores de caucho que facilitan la navegación 
  • Análisis de celdas individuales con revestimiento del compartimento para muestras que se puede desmontar y lavar 
  • Portaceldas para los tipos de celda estándar, incluidos los tubos de ensayo
  • Software con nueva interfaz del usuario; el software Thermo Scientific™ VISIONlite PC es opcional 
    • Datos en el modo que desee 
    • Exportación de datos a dispositivo USB en un formato de texto fácil de leer y de procesar’
  • Excelente impresora térmica de conexión a presión 
  • Tres años de garantía y asistencia técnica especializada 
Ventajas para el profesor: 
  • Cumple los requisitos curriculares para:
  • Longitud de onda única
  • Escaneo
  • Ley de Beer’
  • Colorimetría/análisis colorimétrico
  • Análisis cuantitativo
Ventajas para los laboratorios: 
  • Mayor fiabilidad de los datos con cuantificación de 6 puntos más modelo de concentración 
  • Varias opciones de idioma 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base <0,003 A, 325 a 1000 nm, suavizado
Compartimentos Accesible desde la parte superior, delantera o lateral
Capaz de alojar células de hasta 100 mm de trayectoria óptica
Accesorios disponibles para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura
Revestimiento del compartimento p
Conexiones USB-A, USB-B
Descripción Espectrofotómetro VIS GENESYS 30 con cable de alimentación UE
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Pantalla 5 in Pantalla a color de 32 bits, 800 x 480 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 35,5 x 38,5 x 19,5 cm
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano, tailandés, árabe, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Arabic
Línea de productos GENESYS 30
Ancho de banda espectral 5 nm
Tipo Espectrofotómetro visible
Wavelength Range De 325 a 1100 nm
Desviación <0.002 A/h (A 500 nm después de 2 horas de calentamiento) Típico <0,004A/h tras 1 hora de calentamiento
Requisitos eléctricos Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100/250 V, 50/60 Hz
Teclado Techado de goma con 23 teclas y teclado numérico
Vida útil de la lámpara 1000 horas
Ruido
≤0,001 A a 0 A
≤0,001 A a 1 A
≤0,002 A a 2 A
RMS a 500 nm. 60 mediciones consecutivas
Diseño óptico Haz único
Exactitud fotométrica ±0,002 A (de 0 a 0,3 A), 0,5 % de la lectura ABS (de 0,301 A a 2,5 A)
Pantalla fotométrica De - 3 A a + 3 A, de 0 a 200 000 %T, de 0 a 9 999 999 C
Intervalo fotométrico De -3 A a +3 A
Repetibilidad fotométrica ± 0,002 A
Medido a 1,0 A a 546 nm
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Impresora incluida Accesorio para impresora térmica con papel de 80 mm de anchura
Velocidad de barrido Automático: hasta 1200 nm/min
Luz difusa <0,1 % T a 340 nm y 400 nm
Medido utilizando filtros de valor de corte de vidrio o NaNO2 a 340 nm
Garantía 2 años estándar con ampliación de 1 año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo de 6 meses tras la compra
Exactitud de la longitud de onda ± 2 nm
Intervalo de datos de longitud de onda 1 nm
Repetibilidad de longitud de onda < ±1 nm
Peso (métrico) 7,5 kg