Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de uso general con conector DIN
Código de producto. 11739798 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11739798 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11739798
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de pH de vidrio de uso general con conector DIN, ideal para uso general en laboratorio.
  • Cable de electrodo de pH de 1 m con cuerpo de vidrio DIN
  • 12 mm × 120 mm (An × L)
  • Electrodo de pH de uso general con conector DIN
  • Electrodo de pH de vidrio, uso general en laboratorio
  • Electrolito KCl 4M + AgCl
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Estándares
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Vidrio
Modelo Uso general
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C