Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de pH de uso general con conector BNC
Código de producto. 11749798 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11749798 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11749798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    100.86€ / paquete de 1
    Ahorro 13.14€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este electrodo para muchos tipos de muestras comunes, como muestras acuosas y agua potable. Los electrodos de pH de uso general Fisherbrand™ son ideales para el uso general en laboratorio e incluyen un conector BNC.
  • Intervalo de pH: De 0 a 13
  • Intervalo de temperatura: De 0 a 80 °C
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo Estándares
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Material Vidrio
Modelo Uso general
Intervalo de pH De 0 a 13
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C