Learn More
Globe Scientific Tubos centrífugas de polipropileno de propósito general
Código de producto. 31923097 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
50 mL
Envase:
Bolsa
En gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tamaño de la unidad
31923097 15 mL Bolsa paquete de 500
31922743 15 mL En gradilla paquete de 500
31922702 50 mL En gradilla paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31923097 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6285
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Moldeados en polipropileno (PP) y cuentan con tapas azules de tapa plana y resistentes a fugas
  • Los tubos estériles tienen un tapón azul de rosca adherido
  • Graduaciones impresas negras en incrementos de 0,5 mL
  • Espacio de escritura impreso en blanco
  • Autoclavable (sin tapas)
  • Velocidad de giro: 8500 RCF
  • Rango de temperatura: -40 °C a +80 °C
Especificaciones
Color del tapón Azul
Capacidad (métrico) 15 mL
Material Polipropileno
Envase Bolsa
Cantidad 500/Cs.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable (sin tapa)
Longitud (métrico) 120 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 8,500 x g