Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad de uso general
Código de producto. 11783193
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,140 a 0,150 g/ml
De 0,150 a 0,160 g/ml
De 0,160 a 0,170 g/ml
De 0,170 a 0,180 g/ml
De 0,180 a 0,190 g/ml
De 0,600 a 0,700 g/ml
De 0,700 a 0,800 g/ml
De 0,800 a 0,900 g/ml
De 0,850 a 0,900 g/mL
De 0,900 a 0,950 g/ml
De 0,900 a 1,000 g/ml
De 1,050 a 1,100 g/ml
De 1,200 a 1,250 g/ml
De 1,250 a 1,300 g/ml
De 1,300 a 1,350 g/ml
De 1,300 a 1,400 g/ml
De 1,350 a 1,400 g/ml
De 1,400 a 1,450 g/ml
De 1,400 a 1,500 g/ml
De 1,500 a 1,600 g/ml
De 1,600 a 1,700 g/ml
De 1,700 a 1,800 g/ml
Longitud (métrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11783193 De 1,700 a 1,800 g/ml 300 mm cada uno
11763183 De 0,700 a 0,800 g/ml 300 mm cada uno
11783183 De 0,900 a 1,000 g/ml 300 mm 1 PCS
11753193 De 1,400 a 1,500 g/ml 300 mm cada uno
11743193 De 1,300 a 1,400 g/ml 300 mm cada uno
11763193 De 1,500 a 1,600 g/ml 300 mm cada uno
11773193 De 1,600 a 1,700 g/ml 300 mm cada uno
11783413 De 0,600 a 0,700 g/ml 250 mm cada uno
11793413 De 0,700 a 0,800 g/ml 250 mm cada uno
11703423 De 0,800 a 0,900 g/ml 250 mm 1 PCS
11763423 De 0,140 a 0,150 g/ml 250 mm cada uno
11793423 De 0,170 a 0,180 g/ml 250 mm cada uno
11773423 De 0,150 a 0,160 g/ml 250 mm cada uno
11783423 De 0,160 a 0,170 g/ml 250 mm cada uno
11703433 De 0,180 a 0,190 g/ml 250 mm cada uno
11773433 De 0,900 a 0,950 g/ml 270 mm 1 PCS
11763433 De 0,850 a 0,900 g/mL 270 mm cada uno
11743443 De 1,050 a 1,100 g/ml 270 mm cada uno
11758083 De 1,200 a 1,250 g/ml 270 mm cada uno
11768083 De 1,250 a 1,300 g/ml 270 mm cada uno
11778083 De 1,300 a 1,350 g/ml 270 mm cada uno
11788083 De 1,350 a 1,400 g/ml 270 mm cada uno
11798083 De 1,400 a 1,450 g/ml 270 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 11783193 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3010FG170/20qp
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.76€
    55.55€ / paquete de 1
    Ahorro 38.21€
    40% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de densidad
Exactitud ±0,002 g/ml
Longitud (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Para uso general
Intervalo de gravedad específica De 1,700 a 1,800 g/ml