Learn More
Corning™ Tapas para microplacas de ensayo general
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10330652 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Placa de media área de 96/384 pocillos
Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml)
Todas las microplacas
N.º por caja:
100
100/caja
50/caja
Material:
Acetato
Poliestireno
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility N.º por caja Material unitSize
10330652 Placa de media área de 96/384 pocillos 50/caja Poliestireno paquete de 50
10689321 Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) 50/caja Poliestireno paquete de 50
10157051 Todas las microplacas 100/caja Poliestireno 100 PCS
10668581 Solo microplacas de 96 pocillos (no bloques de 2 ml) 100/caja Poliestireno paquete de 100
10402751 Placa de 96 pocillos 100 Acetato paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10330652 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    148.48€ / paquete de 50
    Ahorro 10.52€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno rígido para ofrecer una visibilidad y resistencia óptimas. Las tapas de microplacas de ensayo general Corning™ están disponibles en una gran variedad de estilos y tipos.
  • Todas las tapas están fabricadas con poliestireno rígido, salvo que se indique lo contrario.
  • Todas las tapas tienen una muesca en la esquina A1 (excepto donde se indica) para corresponder con las muescas en las esquinas que se encuentran en todas Corning™ microplacas.
  • La tapa universal sin muesca en las esquinas (n.º de cat. 3098) no necesita orientarse en ninguna dirección particular para colocarse. Corning microplacas. La tapa también cuenta con un faldón más corto que las tapas estándar.
  • La tapa universal negra (n.º de cat. 3935) es adecuada para ensayos fluorescentes y otros ensayos sensibles a la luz.
  • La tapa de copolímero de olefina cíclica (COC) resistente al DMSO (n.° de cat. 3085) está teñida de color ámbar para ensayos sensibles a la luz y es 100 % resistente al DMSO.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Material Poliestireno
    Esterilidad Estéril
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Tipo de producto Tapa universal
    Plate Compatibility Placa de media área de 96/384 pocillos
    Esquinas recortadas Muesca en esquina