Learn More
Geldanamycin, 98+%, Thermo Scientific™
Benzoquinoid antibiotic that inhibits pp60src tyrosine kinase
en la oferta
| CAS | 30562-34-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C29H40N2O9 |
| Peso molecular (g/mol) | 560.644 |
| Número MDL | MFCD00274570 |
| Clave InChI | QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N |
| Sinónimo | NSC 122750; U-29135 |
| PubChem CID | 133688416 |
| Nombre IUPAC | [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate |
| SMILES | CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15405649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63397.MB |
25mg |
en la oferta
25 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
|
15415649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63397.MC |
100mg |
en la oferta
100 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
|
15425649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63397.MD |
250mg |
en la oferta
250 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsGeldanamycin binds to and inhibits the cytosolic chaperone functions of heat shock protein 90 (HSP90). HSP90 maintains the stability and functional shape of many oncogenic signaling proteins. It interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, it is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide at 100 mg/mL.
Notes
Store in a cool dry place. Keep away from oxidizing agents. Protect from heat.
| 30562-34-6 | |
| 560.644 | |
| QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N | |
| 133688416 | |
| CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC |
| C29H40N2O9 | |
| MFCD00274570 | |
| NSC 122750; U-29135 | |
| [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate |
Especificaciones
| Geldanamycin | |
| Yellow to Orange | |
| MFCD00274570 | |
| Soluble in dimethyl sulfoxide at 100mg/mL. | |
| CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC | |
| 560.644 | |
| 560.64 |
| 30562-34-6 | |
| C29H40N2O9 | |
| NSC 122750; U-29135 | |
| QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N | |
| [(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate | |
| 133688416 | |
| ≥99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : LX8920000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C