Learn More
Fisherbrand™ Piezas y accesorios para el sistema de electroforesis vertical OmniPAGE Mini
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Los sistemas verticales OmniPAGE Mini se utilizan principalmente para técnicas de electroforesis de proteínas, pero también para ácidos nucleicos. Al combinar la funcionalidad y la facilidad de uso, los sistemas CVS10 OmniPAGE permiten una electroforesis vertical en mini gel sencilla y versátil con resultados reproducibles.
Cada sistema OmniPAGE admite hasta 4 geles colados a mano y 2 geles prefabricados comerciales para proporcionar una flexibilidad completa. La exclusiva tecnología de abrazadera deslizante de la inserción de PAGE facilita la fundición rápida e intuitiva sin fugas.
- Tanque de electroforesis: Sujeta el módulo de gel con geles/muestras de colado y la solución de tampón; se conecta a una fuente de alimentación externa
- Tapa de seguridad: Garantiza la correcta polaridad y orientación de los electrodos; encaja fácilmente en el tanque
- Sistema de colado externo: incluye soporte superior y base con alfombrilla de silicona; sujeta de forma segura el módulo de gel mientras se funde el gel
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema vertical OmniPAGE Mini CVS10 |
| Tipo | Tanque |
| Dimensiones del gel | 8 x 8,5 cm |
| N.º de geles | Hasta 2 |
| Dimensiones (L x An) | 10 x 10 cm (placa) |