Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para GC para muestreador automático TriPlus ™ RSH
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles de forma sencilla con las jeringas para GC Thermo Scientific™ para el muestreador automático Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH. Los diseños sólidos y probados sobre el terreno están optimizados para la perforación del septum. Se han fabricado con vidrio de borosilicato con bridas metálicas de acero inoxidable o latón niquelado y cubren una amplia gama de volúmenes.
- Volumen de jeringas de 0,5 µL a 5 mL
- Opciones estancas a gases disponibles
Specifications
Specifications
| Descripción | 10 µL FN, calibre 26s, 57 mm |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Longitud (métrico) | 57 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos GC |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador automático TriPlus RSH |
| PTFE Tipped Plunger | No |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.