Description
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for ELISA∣Flow Cytometry∣Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | GATA-3 |
| Applications | ELISA, Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | GATA3/2446 |
| Conjugate | PE |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?