Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos de poliisopreno
Código de producto. 17893732 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893732 5,5 50 pares
17853622 6.5 50 pares
17883572 8 50 pares
17863752 8,5 50 pares
17893572 9 50 pares
17863832 7 50 pares
17803742 7,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17893732 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340056055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.55€
    201.47€ / 50 pares
    Ahorro 62.08€
    23% Descuento
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Guantes quirúrgicos de poliisopreno, amigables con la piel, con una formulación suave que brinda mayor comodidad durante procedimientos prolongados, sostenidos o de alto riesgo.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
  • Guantes de poliisopreno más suaves y elásticos que ofrecen una comodidad superior en comparación con los guantes de látex de Ansell.
  • Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre del instrumento excepcionales.
  • Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Tekniske data
Certificaciones/conformidad TFGlobal,Staged,GID_100000000005326,MTS_Consumables_Gloves,CertificationsCompliance
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 9,06 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,21 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 5,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,27 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,21 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-340056
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.