Descripción
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certificado F739
- Guantes de poliisopreno más suaves y elásticos que ofrecen una comodidad superior en comparación con los guantes de látex de Ansell.
- Suave con acabado microtexturizado para un manejo y agarre del instrumento excepcionales.
- Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
- DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (Metric) | 0,23 ±0,02 milímetros |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |