Learn More
Ansell GAMMEX™ Látex Ortho Guantes quirúrgicos
Código de producto. 17893622 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17893622 9 50 pares
17853832 8,5 50 pares
17873612 6.5 50 pares
17813752 7,5 50 pares
17873622 8 50 pares
17863732 7 50 pares
17833652 6 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Código de producto. 17893622 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330065090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.30€
    69.40€ / 50 pares
    Ahorro 20.90€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Los guantes quirúrgicos de látex tienen una formulación extra gruesa para soportar los rigores de la cirugía, especialmente donde hay herramientas eléctricas y fragmentos de hueso.
  • ASTM Certificado D6978
  • Un 50 % más grueso en promedio que los guantes quirúrgicos de látex sin polvo estándar de Ansell, lo que proporciona una protección excepcional.
  • Acabado de textura pesada para un agarre superior en aplicaciones secas y húmedas.
  • DERMASHIELD™ El revestimiento interno tecnológico facilita la colocación en seco y húmedo, así como los cambios intraoperatorios.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Marrón
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 12,80 ±0,98 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0,03 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 12,01 ±0,98 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0,03 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 12,01 ±0,98 mil
Grosor (métrico) 0.31 ±0,03 milímetros
Modelo GAMMEX-330065
Longitud (imperial) 11,9 in
Longitud (métrico) 301 mm