Learn More
Ansell GAMMEX™ Guantes quirúrgicos de látex de alta sensibilidad
Código de producto. 17843832 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17843832 6.5 50 pares
17843842 7,5 50 pares
17823752 7 50 pares
17813602 9 50 pares
17873832 5,5 50 pares
17833832 6 50 pares
17823632 8 50 pares
17883792 8,5 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Product Code. 17843832 Supplier Ansell Supplier No. 330051065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.90€
    79.58€ / 50 pares
    Ahorro 23.32€
    22% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.
Guantes quirúrgicos de látex sin polvo con alta sensibilidad táctil y destreza para procedimientos detallados.
  • ES ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO Certificado 10282
  • Un 20 % más delgados en promedio que los guantes quirúrgicos de látex sin polvo estándar de Ansell para alta sensibilidad
  • La fórmula de látex suave mejora la comodidad para una delicadeza quirúrgica óptima.
  • Suave con un acabado microtexturizado para un manejo seguro de los instrumentos en condiciones secas y húmedas.
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM D6978, ISO 10282
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria
AQL 0.65
Color Marrón
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 ±0,02 milímetros
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 ±0,02 milímetros
En polvo sin polvo
Tamaño 6.5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,09 ±0,79 mil
Grosor (métrico) 0,18 ±0,02 milímetros
Modelo GAMMEX-330051
Longitud (imperial) 11,2 in
Longitud (métrico) 285 mm