Learn More
Velp Scientifica™ Incubador refrigerado FTC 120
Código de producto. 16515874 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16515874 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16515874 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F10300305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00€
    1600.00€ / paquete de 1
    Ahorro 625.00€
    28% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incubadora refrigerada de tamaño mediano de alta eficiencia especialmente diseñada para la incubación de unidades de medición de DBO.
  • Muestras incubadas a la temperatura estándar de 20 °C.
  • Tomas internas para alimentar dispositivos de medición de DBO.
  • Acepta 3 sistemas de sensores BOD 6 o 2 sistemas de sensores BOD 10.
  • Temperatura uniforme mediante el uso de ventilación forzada.
  • Pantalla de 2 dígitos de temperatura interna.
  • Sistema de refrigeración ecológico.
  • Bajo costo operativo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Declaración de conformidad CE
Color Blanco
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 109 l
Material de la cámara Plástico
Iluminación Sin iluminación
N.º de estantes 2
Intervalo de temperatura (métrico) 20 °C (constante)
Pantalla Digital, 2 dígitos
N.º de puertas 1
Estabilidad de la temperatura ±0,5 °C
Garantía 25 meses
Longitud (métrico) 540 mm
Longitud (métrico) interior 460 mm
Anchura (imperial) 21,3 in
Anchura (métrico) 54 cm
Altura (imperial) 35,6 in
Altura (métrico) 905 mm
Altura (métrico) interior 760 mm
Fondo (imperial) 21,7 in
Fondo (métrico) 550 mm
Fondo interior (métrico) 340 mm
Peso (imperial) 79,4 lb
Peso (métrico) 36 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 120 W
Frecuencia 50/60 Hz