Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de vidrio FRIO-Temp™: relleno con Enviro-Safe™
Descripción
Se suministra con una declaración de precisión trazable a NIST™ y DKD, número de serie exclusivo y accesorios de Velcro™ y de imán. Basta con enroscar el termómetro con tapón en el frasco y fijarlo a la muestra de prueba.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del frasco | 30 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
| Para utilizar con (aplicación) | Incubadora |
| Incluye | Revestimiento de PTFE |
| Longitud total (imperial) | 5,3 in |
| Longitud total (métrico) | 135 mm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
| Tipo de producto | Termómetro de verificación |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Mostrar más |