Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de sobremesa de 4,5 L
Código de producto. 17920180 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17920180 Bobina de PTFE y cámara colectora -105 °C 1 unidad
17960190 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17940170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17920140 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -105 °C 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17920180 Proveedor Labconco N.º de proveedor 720402090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20930.00€
    16569.64€ / paquete de 1
    Ahorro 4360.36€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Los secadores por congelación de sobremesa están diseñados para liofilizar cargas de muestras ligeras a moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El serpentín colector vertical de acero inoxidable contiene 4,5 litros de hielo antes de descongelarse.
  • El sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC hp enfría el colector 
  • Adecuado para muestras acuosas.
  • Lyo-Works™ El  sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
  • Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
  • Manténgase conectado
  • Ver datos de muestra en tiempo real
  • Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
  • Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Tipo Liofilizador de sobremesa
Capacidad (métrico) 4.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -105 °C
Material Bobina de PTFE y cámara colectora
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V