Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster criogénico ultrafinas
Código de producto. 17861799 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
25,40 mm x 48,26 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17861799 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia) paquete de 240
17871799 25,40 mm x 48,26 mm (An x Al) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17861799 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170893
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreezerBondz™ Las etiquetas de poliéster criogénico ultradelgadas permiten etiquetar superficies de laboratorio congeladas curvas, incluidos tubos, viales y criocanes, con el material de etiqueta de poliéster ultradelgado B-492.
  • Especializado: ideal para uso en laboratorio en superficies curvas, incluidos tubos de ensayo, viales y pipetas de paja.
  • Durable: Resiste productos químicos, abrasiones y temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido.
  • Adhesivo: Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies curvas lisas como vidrio y polipropileno.
  • Certificado: Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2011/65/UE, 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511;M510
Incluye Etiqueta secundaria
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 240 juegos/caja
Cantidad 240
Tamaño (métrico) 25,40 mm (ancho) x 9,53 mm (alto) x 9,53 mm (diámetro)
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 295 mm (0,375 in)
Altura (métrico) 9.53 mm
Diámetro (imperial) 295 mm (0,375 in)
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-492