Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster criogénico ultrafinas
Código de producto. 17970730 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1 in
12,70 mm x 41,91 mm (An x Al)
22,86 mm (An) x 12,70 mm (Alto) x 11,18 mm (Dia)
22,86 mm x 25,40 mm (An x Al)
25 ft x 0,5 in
25,40 mm (Ancho) x 12,70 mm (Alto) x 9,53 mm (Diámetro)
31,75 mm x 6,35 mm (An x Al)
31,75 mm x 9,53 mm (An x Al)
41,28 mm (Ancho) x 15,24 mm (Alto) x 9,53 mm (Diámetro)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 180
paquete de 200
paquete de 220
paquete de 240
paquete de 360
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Formato Tamaño de la unidad
17970730 0,5 x 1 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 180
17891799 31,75 mm x 6,35 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 180
17990730 0,375 x 0,825 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 220
17861759 31,75 mm x 9,53 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 360
17920740 0,5 x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 240
17891719 22,86 mm (An) x 12,70 mm (Alto) x 11,18 mm (Dia) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 240
17811749 25,40 mm (Ancho) x 12,70 mm (Alto) x 9,53 mm (Diámetro) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 240
17801729 41,28 mm (Ancho) x 15,24 mm (Alto) x 9,53 mm (Diámetro) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 200
17851799 22,86 mm x 25,40 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 180
17950730 0,375 x 0,375 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 240
17881719 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 180
17861749 12,70 mm x 41,91 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 180
17980690 25 ft x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 Continua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17970730 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170780
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Etiquete superficies de laboratorio congeladas curvas, incluidos tubos, viales y criocanes, con el material de etiqueta de poliéster ultrafino B-492. Imprima casi en cualquier lugar con un material duradero Brady™ etiquetadora portátil
  • Ideal para uso en laboratorio en superficies curvas, incluidos tubos de ensayo, viales y pipetas de paja.
  • Resiste productos químicos, abrasiones y temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido.
  • Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies curvas lisas como vidrio y polipropileno.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Cumple con RoHS 2011/65/UE (aprobado 2015/863)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP41, BMP51, M511
Cantidad 180 etiquetas/cartucho
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 230 °F
Grosor (imperial) 0,0032 in
Dimensiones (L x An) 0,5 x 1 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2.54 cm
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Alternate Part Number M4-131-492