Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos para congelador
Código de producto. 11730594 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caja de portaobjetos para congelador
Código de producto.
11730594 Caja de portaobjetos para congelador
1 options
Código de producto. 11730594
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para almacenamiento y transporte de 3 x 1 in Diapositivas (75 x 25 mm). La caja deslizante para congelador está hecha de policarbonato y soporta temperaturas tan bajas como -80 °C.
Almacenamiento a temperaturas ultrabajas con confianza
  • Se adapta a rangos de temperatura de hasta -80 °C.
  • Construcción de policarbonato duradero con cierre de acero inoxidable
  • Forro de espuma resistente a la temperatura
  • Las ranuras acanaladas y uniformes separan los portaobjetos para evitar el contacto entre ellos
  • Hoja de identificación y ranuras numeradas para facilitar la recuperación de portaobjetos
  • Admite 100 diapositivas estándar de 25 x 75 mm o 3 x 1 in
  • Apilable y esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
Color Morado
El dispositivo tiene Portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte
Altura (imperial) 6,88 in
Altura (métrico) 17,5 cm
Longitud (imperial) 1,33 in
Longitud (métrico) 3,4 cm
Material Policarbonato, acero inoxidable
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 8,18 in
Anchura (métrico) 20,8 cm