Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento
Código de producto. 11976924 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
100 tubos criogénicos
81 tubos criogénicos
Criotubos de 3 y 4 mL
Tubos criogénicos
Viales de 1, 1,5 y 2 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in)
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11976924 Tubos criogénicos 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) paquete de 12
10696335 81 tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) cada uno
11814560 81 tubos criogénicos 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) 1 PCS
11349341 100 tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) cada uno
13487248 Criotubos de 3 y 4 mL 13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in) cada uno
13467248 Viales de 1, 1,5 y 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) cada uno
13457238 Viales de 1, 1,5 y 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11976924 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.35€
    52.30€ / paquete de 12
    Ahorro 1.05€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante estas cajas de almacenamiento de cartón para su uso en ultracongeladores.
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante cajas de almacenamiento Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores.
  • Cajas con tapas, robustas y resistentes al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Disponibles en alturas de 5,1 y 7,6 cm con bases cuadradas de 13,3 x 13,3 cm.
  • Divisores de caja incluidos, excepto 5954 y 5956
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Tablero de fibra
Forma Cuadrada
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (equipo) Ultracongeladores de temperatura ultrabaja Thermo Scientific
Admite Tubos criogénicos
Incluye No incluye separadores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in)
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 8 cm
Peso (métrico) 0,66 kg