Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento
Código de producto. 11349341 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
100 tubos criogénicos
81 tubos criogénicos
Criotubos de 3 y 4 mL
Tubos criogénicos
Viales de 1, 1,5 y 2 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in)
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11349341 100 tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) cada uno
18818481 Tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) paquete de 12
11976924 Tubos criogénicos 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) paquete de 12
10696335 81 tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) cada uno
11814560 81 tubos criogénicos 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) 1 PCS
13487248 Criotubos de 3 y 4 mL 13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in) cada uno
13467248 Viales de 1, 1,5 y 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) cada uno
13457238 Viales de 1, 1,5 y 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11349341 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 820109
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información de cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante estas cajas de almacenamiento de cartón para su uso en ultracongeladores.
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante cajas de almacenamiento Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores.
  • Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
  • Disponibles en alturas de 5,1 y 7,6 cm con bases cuadradas de 13,3 x 13,3 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Tablero de fibra
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (equipo) Ultracongeladores de temperatura ultrabaja Thermo Scientific
Admite 100 tubos criogénicos
Incluye Separadores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Peso (métrico) 1 kg