Learn More
Welch™ Kit adaptador para liofilizador 3
Código de producto. 10084924 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Liofilizador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10084924 Liofilizador cada uno
1 options
Código de producto. 10084924 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 330031
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este kit adaptador está diseñado específicamente para su uso con Welch™ Los secadores por congelación se utilizan para conectar varios tipos de cristalería de laboratorio al sistema de secador por congelación. El Kit 3 incluye diferentes adaptadores y conectores y es un práctico accesorio para mejorar la versatilidad y la funcionalidad.
  • Permite la conexión de varios tipos de cristalería de laboratorio al sistema de secado por congelación.
  • Conexión: DN 16 KF
  • Incluye diferentes adaptadores y conectores que permiten una fácil conexión de matraces, viales, ampollas u otros materiales de vidrio.
  • Fabricados en PVC
  • Permite una liofilización eficiente y controlada de muestras.
  • Mejora la versatilidad y la funcionalidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Liofilizador