Learn More
Watson-Marlow Cabezal de bomba 314X
Código de producto. 12496340
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Bombas peristálticas de la serie 323
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
12496340 Bombas peristálticas de la serie 323 cada uno
1 options
Código de producto. 12496340 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 033.4431.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    425.12€ / paquete de 1
    Ahorro 25.88€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cabezales de bomba de la serie 300. Cabezales abatibles para tuberías continuas con caudales de hasta 3 L/min. Extensible hasta 6 canales de flujo.
  • La serie 300 combina rendimiento, funcionalidad y diseño. Con su icónico diseño de tapa abatible, es un producto para fabricantes de equipos originales (OEM) estándar del sector en aplicaciones de dispositivos médicos, biotecnología y diagnóstico, y muy popular también en muchas otras aplicaciones.
  • Disponibles como cabezales solo para clientes que deseen especificar su propio motor/control. En versiones de tres, cuatro, seis y ocho rodillos. Más rodillos para una mayor precisión con menos pulsaciones. El cabezal 313 de tres rodillos ofrece los caudales máximos. Gran flexibilidad con nueve tamaños de tubo en muchos materiales diferentes. Proporciona caudales de hasta 2 l/min. de forma continua o 3 l/min. de forma intermitente. Cabezales moldeados IXEF resistentes disponibles en una gama de colores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Bombas peristálticas de la serie 323
Material Polipropileno
N.º de rodillos 4
Tipo Extensión de la bomba