Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de -86 °C Forma™ serie 88000
Almacene las muestras más críticas en estos ultracongeladores verticales, que cuentan con una seguridad y rendimiento térmico excepcionales.
Descripción
Descripción
Almacene las muestras más críticas con los ultracongeladores verticales de -86 °C Thermo Scientific™ Forma™ serie 88000, que cuentan con una seguridad y rendimiento térmico excepcionales.
Características:
  • La posibilidad de elegir entre cinco capacidades maximiza el almacenamiento de muestras a la vez que se reduce el tamaño del congelador; ofrece la capacidad líder del sector según las especificaciones de tamaño‡.
  • El modo de alto rendimiento proporciona la variación máxima y la uniformidad de temperatura más ajustadas†: para la mayor parte de las aplicaciones, el modo de ahorro de energía ofrece un control excelente de la temperatura y hasta un 15 % de ahorro en el uso energético en comparación con el modo de alto rendimiento.
  • Aumenta la capacidad interna de viales de 5,08 cm (2 pulg) sobre la generación anterior de congeladores: obtenga hasta un 76 % más de capacidad con el mismo tamaño gracias a los tubos CryoBank de 1 ml†.
Ventajas:
  • Supervisión ininterrumpida del estado del congelador las 24 horas del día (24/7) y acceso a un registro de actividades detallado: simplemente toque el icono con forma de corazón para ver la temperatura del congelador y acceda a la configuración y a los parámetros de funcionamiento
  • Descarga de un informe del registro de actividades actual a una unidad portátil
  • Transferencia térmica más eficaz con un intercambiador térmico de placas soldadas y conexiones para reducir las posibles fugas y mejorar la fiabilidad
  • Protección frente a una amplia gama de variación de tensión con un sistema de gestión de energía que es fácilmente accesible a través de la pantalla táctil
  • Monitorización del congelador mediante contactos de telealarma: Salida de 4 a 20 miliamperios compatible con sistemas de supervisión y alarmas externos
  • Utilización de sondas externas o instrumentación con dos orificios de acceso traseros de 25 mm (1 pulg)
  • Almacenamiento de hasta 15 años de datos de temperatura y actividades en el sistema informático integrado
  • Utilización del puerto USB para descargar datos del registro de temperaturas y actividades del congelador, o ajustes de configuración de un congelador a otro
  • Protección antipolvo del condensador para evitar que se reduzca el rendimiento de refrigeración y aumente el riesgo de las muestras mediante un filtro lavable y fácil de extraer
  • Almacenamiento de hasta 126 kg (278 libras) de carga (según modelo de congelador) en cada uno de nuestros estantes de acero inoxidable reforzados.
  • Maximización de la temperatura de la cabina y eliminación de la acumulación de hielo con una junta calefactada 4×7 con cuatro puntos de contacto de seguridad y siete zonas de protección
  • Mantenimiento de la temperatura de la cabina durante la apertura con cinco puertas interiores con aislamiento de poliestireno que incluyen imanes de tierras raras que eliminan imanes o mecanismos de cierre expuestos
Información para pedidos:
  • Varias funciones opcionales que incluyen un sistema de reserva de LN2 y CO2 , registrador gráfico, soluciones de gradillas de existencias de acero inoxidable y función de bloqueo sin manos opcional
  • Refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, sin CFC / HCFC
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Documentos
Product Certifications
‡Según los datos de rendimiento internos; Datos del archivo de mayo de 2011 †Comparación del modo de alto rendimiento y ahorro de energía