Learn More
Thermo Scientific™ Congelador para enzimas de – 20 °C Forma™
Mantenga temperaturas uniformes con estos congeladores para enzimas con descongelación manual, que incorporan sistemas de aire de convección por gravedad sin ventiladores.
Especificaciones
| Tipo | Enzyme Freezer |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | -20 ° C |
| Modelo de puerta | sólido |
| No. of Doors | 1 |
| Material de la cabina | Scratch-resistant Painted |
Descripción
Mantenga temperaturas uniformes con los congeladores para enzimas de -20 °C Thermo Scientific™ Forma™, que incluyen descongelación manual y control por microprocesador. Nuestro congelador para enzimas Forma está diseñado para las aplicaciones de almacenamiento con las que conviene evitar leves calentamientos transitorios de la bobina durante el ciclo de descongelación automática. El sistema de convección de aire por gravedad ofrece la máxima estabilidad sin ventiladores.
Control por microprocesador
- La tecnología electrónica digital avanzada facilita el uso y aumenta la precisión
- Temperatura de funcionamiento preajustada a -20 °C
- Visores y controles con iconos y referencias gráficas
- El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
- Alarmas sonoras/visuales para temperatura excesiva o insuficiente y fallos de corriente
- Informes de estado visuales sobre las funciones críticas
- El termómetro gráfico confirma el funcionamiento correcto: verde fijo cuando es normal, barra superior intermitente en caso de exceso de temperatura y bombilla intermitente en caso de temperatura insuficiente
- Visor digital ampliado con resolución de temperatura hasta intervalos de 0,1 °C
- Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
- Botón de prueba de alarmas para verificar la continuidad de los sensores
- Batería de reserva
- Contactos de telealarma
Sistema de refrigeración
- Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
- Descongelación manual para maximizar la uniformidad de la temperatura
Fabricación
- Cámara fabricada con calidad industrial
- Aislamiento de uretano expandido de alta densidad sin CFC
- Puerta maciza con cierre de seguridad con llave
- La puerta se cierra sola sobre una junta periférica de celda cerrada
- Tirador de puerta de longitud completa
- Patas de nivelación ajustables de serie (hay disponibles ruedas opcionales)
- Interior y exterior con pintura resistente a los arañazos
- Nueve estantes de rejilla con revestimiento de epoxi, ajustables en incrementos de 2,5 cm (1 pulg) sin necesidad de herramientas
Incluye:
- 45 bandejas para enzimas (5 por estante); no se incluyen etiquetas
Especificaciones
| Enzyme Freezer | |
| sólido | |
| Scratch-resistant Painted | |
| Epoxy Coated Steel | |
| microprocesador | |
| manual | |
| 79.2 pulg | |
| 37.2 pulg | |
| Alarm | |
| CFC- libre |
| -20 ° C | |
| 1 | |
| Urethane Foam | |
| 9 | |
| Warranty varies by country, please contact us for details | |
| 29 pulg | |
| 58 pulg | |
| 94.5cm | |
| Heavy-Duty, Industrial-Grade, Hermetically Sealed |