Descripción
- Acero inoxidable (1,4301)
- Los extremos puntiagudos y acanalados pueden utilizarse para trabajar de forma fiable con materiales, tejidos o muestras sensibles
- El acanalamiento del mango garantiza un agarre sin deslizamiento de las pinzas pequeñas de acero inoxidable
- Apto para su uso en la industria química, farmacéutica, cosmética y alimentaria/bebida
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Sharp |
| N.° por paquete | 1 |
| Longitud (imperial) | 6,30 in |
| Material | Acero inoxidable (1,4301) |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
| Tipo | Pinzas |
| Modelo | Estándar |