Learn More
Buerkle™ Fórceps, acero inoxidable, romos, rectos
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
130 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Adecuado para tareas de laboratorio precisas
- La forma recta con extremos romos que se acanalan en el interior permite recoger diferentes materiales, tejidos o muestras con precisión
- Fabricado con acero inoxidable y con mango acanalado
Specifications
Specifications
| Estilo de punta | Romo, recto |
| N.° por paquete | 1 |
| Diseñar | Romo, recto |
| Longitud (imperial) | 5,12 in |
| Material | Acero inoxidable (1,4301) |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
| Tipo | Pinzas |
| Cantidad | 1 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction