Learn More
Testo™ Sonda de penetración de alimentos
Código de producto. 10760433
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Sonda de penetración de alimentos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10760433 Sonda de penetración de alimentos cada uno
1 options
Código de producto. 10760433 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0603 2492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.73€
    114.00€ / paquete de 1
    Ahorro 130.73€
    53% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Descripción Sonda de penetración de alimentos
Para utilizar con (equipo) Testo 926, testo 735
Tipo Termopar tipo T
Para utilizar con (aplicación) Medición de la temperatura central de los alimentos
Incluye Cable fijo de 1,5 m
Longitud (métrico) 114,3 mm