Learn More
Gilac™ Palé certificado para contacto con alimentos
Código de producto. 17958551
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 120 mm
800 x 1200 x 120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17958551 600 x 400 x 120 mm cada uno
17918571 800 x 1200 x 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17958551 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G052262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.15€
    106.52€ / paquete de 1
    Ahorro 55.63€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El pallet certificado para contacto con alimentos es ideal para equipar cámaras frigoríficas en áreas de preparación.
  • Palet de plástico certificado para contacto alimentario.
  • Ideal para equipar cámaras frigoríficas de zonas de preparación.
  • Capacidad de carga en parado: 600 kg
  • Capacidad de carga en movimiento: 400 kg
  • Prohibido almacenar en racks: Las almohadillas de los palets son incompatibles con los carriles de los racks.
Especificaciones
Tipo de producto Palet Aero Tote
Color Negro
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 120 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Altura (métrico) 120 mm
Longitud (imperial) 23,6 in
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 15,7 in
Anchura (métrico) 400 mm