Learn More
Cole-Parmer™ Cepillo de vidrio corto con punta de espuma
Código de producto. 15798619 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
13 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15798619 13 in cada uno
1 options
Código de producto. 15798619 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8455214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.20€
    15.52€ / paquete de 1
    Ahorro 0.68€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cepillo de vidrio corto con punta de espuma: excelente para todos los frascos de boca ancha, cultivo, graduados volumétricos, filtración y muchos otros tipos de matraces largos, jarras y cilindros.Los cepillos son resistentes, aunque no abrasivos, y se pueden lavar en el lavavajillas.Funciona igualmente bien tanto en botellas de plástico como de vidrio.Usar con agua caliente.No se necesitan detergentes.
  • Asas planas y anchas de diseño ergonómico que facilitan la rotación del cepillo
  • Cerdas de polipropileno y espuma, cable y asa de plástico
  • No abrasivo
  • No se necesitan detergentes
  • Apto para lavavajillas
Especificaciones
Material del mango Cable, plástico
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de frascos de vidrio y plástico, matraces de cultivo, matraces aforados, matraces de filtración, etc., jarras y probetas
Longitud (imperial) 13 in
Longitud del mango (imperial) 13 in
Anchura de cerda (imperial) 2 in