Learn More
Fisherbrand™ Tapones de espuma de poliuretano blanco
Código de producto. 11512563 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25mm
38mm
50mm
Tamaño:
25 x 50mm
38 x 50mm
50 x 50mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño Tamaño de la unidad
11512563 38mm 38 x 50mm paquete de 100
11522563 50mm 50 x 50mm paquete de 100
11502563 25mm 25 x 50mm paquete de 100
10214534 25mm 25 x 50mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11512563
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza como método alternativo práctico para cerrar frascos y viales de medios estériles en lugar de tapones de algodón.
  • Para su uso en aplicaciones de microbiología
  • Durante el almacenamiento de los medios, es preferible cubrir los tapones con papel de aluminio para evitar la contaminación por polvo durante la extracción
  • Se producirá una contracción después de un uso continuado tras la esterilización en autoclave, aunque esto depende por completo de la aplicación
  • Para eliminar la posibilidad de obstruir el flujo de aire hacia el recipiente del medio, evite arrugar los tapones al ajustarlos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 38mm
Para utilizar con (aplicación) Microbiología
Longitud (métrico) 50mm
Cantidad 100/Paq.
Tamaño 38 x 50mm
Color Blanco
Material Poliuretano
Tipo de producto Tapón de cierre